Learn More
Carbenicilina, sal disódica, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470952 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470952 1 g 1 g
11480952 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470952 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219509201
CAS 4800-94-6
Fórmula molecular C17H16N2Na2O6S
Peso molecular (g/mol) 422.36
Número MDL MFCD00077683
Clave InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Sinónimo α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
Nombre IUPAC Disodio;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxilato-2-fenilacetil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbenicillin disodium salt
Tipo Carbenicillin Disodium Salt
Forma física Polvo
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbenicillin Disodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt