Learn More
Carbenicilina (sal de disodio), Fisher Bioreagents
Descripción
Se utiliza para la selección de células transformadas resistentes a la ampicilina y para el estudio de transpeptidasas sensibles a la penicilina en la biosíntesis de pared celular. Espectro antimicrobiano: bacterias grampositivas y gramnegativas, pseudomo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbenicillin |
| Tipo | Carbenicilina |
| Nombre de nota | Sal de disodio |
| Forma física | Sólido |
| Punto de fusión | de 200 °C |
| Envase | Vidrio ámbar |
| Potencia | 770 μg/mg min. |
| Agua | 6% como máximo. |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Carbenicillin disodium salt
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.