Learn More
Carbenicillin disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16440978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16440978 5 g 5 g
16422219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16440978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0525A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N2Na2O6S
Cantidad 5 g
Sinónimo Sodium carbenicillin
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (295.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (147.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 422.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.36
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation