Learn More
Melford Carbenicilina
Código de producto. 30018167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018167 5 g 5 g
30018164 1 g 1 g
30018165 100 g 100 g
30018166 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30018167 Proveedor Melford N.º de proveedor C460005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
La carbenicilina, sal disódica, es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos de la penicilina y es eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.
La carbenicilina es un derivado semisintético de la penicilina y es conocida por su estabilidad en soluciones acuosas.
En el campo de la biología molecular y la ingeniería genética, la sal disódica de carbenicilina se utiliza comúnmente como agente selectivo en experimentos de clonación basados en plásmidos. Actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que conduce a la muerte celular.
Los investigadores a menudo introducen un plásmido que contiene un gen de resistencia a la carbenicilina en las células huésped. Las células que captan con éxito el plásmido y expresan el gen de resistencia pueden sobrevivir en presencia de carbenicilina, mientras que las células no transformadas son eliminadas.
La carbenicilina, sal disódica, también se utiliza en aplicaciones de microbiología y cultivo celular. Es eficaz para prevenir el crecimiento de contaminantes bacterianos en cultivos celulares, garantizando la pureza de las líneas celulares.
Además, se utiliza para el aislamiento y mantenimiento de cepas con resistencia conocida o diseñada a la carbenicilina.
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbenicillin
CAS 4800-94-6
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C17H16N2Na2O6S