Learn More
Melford Carbenicilina
Descripción
La carbenicilina, sal disódica, es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos de la penicilina y es eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.
La carbenicilina es un derivado semisintético de la penicilina y es conocida por su estabilidad en soluciones acuosas.
En el campo de la biología molecular y la ingeniería genética, la sal disódica de carbenicilina se utiliza comúnmente como agente selectivo en experimentos de clonación basados en plásmidos. Actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que conduce a la muerte celular.
Los investigadores a menudo introducen un plásmido que contiene un gen de resistencia a la carbenicilina en las células huésped. Las células que captan con éxito el plásmido y expresan el gen de resistencia pueden sobrevivir en presencia de carbenicilina, mientras que las células no transformadas son eliminadas.
La carbenicilina, sal disódica, también se utiliza en aplicaciones de microbiología y cultivo celular. Es eficaz para prevenir el crecimiento de contaminantes bacterianos en cultivos celulares, garantizando la pureza de las líneas celulares.
Además, se utiliza para el aislamiento y mantenimiento de cepas con resistencia conocida o diseñada a la carbenicilina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbenicillin |
| CAS | 4800-94-6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C17H16N2Na2O6S |