Learn More
Carbendazim, TRC
Código de producto. 30134277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134277 1 g 1 g
30040546 100 mg 100 miligramos
17927149 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1759001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10605-21-7
Fórmula molecular C9 H9 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 191.19
Sinónimo 2-Benzimidazolecarbamic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-, methyl ester (9CI), 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Aimcozim, Amolden TSM 32, Antibac MF, B 350, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin 50WP, Bavistin DF, Bavistin FL, Bavistine, Bendazim, Benfil, Bengard, Bercema-Bitosen, Biocut BM 10, Bitosen, CTR 6669, Carbate, Carben VL, Carbendazim, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Carbendor, Carbex 500SC, Carbomax, Cekudazim, Corbel, Corzim, Corzim 50WP, Custos, Defensor, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, Derosol 60WP, Derroprene, Dhanustin, EK 578, Elsa, Equitdazin, FB 642, Falicarben, Ferazim, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, GLSTIN, Galofungin, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kemdazin, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Kolfugo Super, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-2-benzimidazolecarbaminate, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Pillarstin, Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, San-ai 700, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Spin Flo, Stein, Stempor, Subeej, Supercarb, Supercarb (fungicide), Thicoper, Triticol, Troysan CF 20, U 32104, Zhiweiling
Nombre IUPAC Metil N-(1H-benzimidazol-2-il)carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbendazim
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0695
Porcentaje de pureza >95%