Learn More
Carbendazim, MedChemExpress
Descripción
Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbendazim |
| Forma física | Solid |
| CAS | 10605-21-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H9N3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 6.8 mg/mL (35.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)NC1=NC2=CC=CC=C2N1 |
| Mostrar más |