Learn More
Carbendazim-d4 (bencimidazol-4,5,6,7-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbendazim-d4 |
| CAS | 291765-95-2 |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5 H,1H3,(H2,10,11,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-(4,5,6,7-tetradeuterio-1 H-benzimidazol-2-il)carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 195.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0946 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |