Learn More
Carbazomicina A, TRC
Código de producto. 30351723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351723 5 mg 5 miligramos
30357733 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1758305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75139-39-8
Fórmula molecular C16H17NO2
Peso molecular (g/mol) 255.31
Sinónimo 3,4-Dimethoxy-1,2-dimethyl-9H-carbazole
Nombre IUPAC 3,4-dimetaxi-1,2-dimetilo-9H-carbazol
SMILES CC1=C(C)C(NC2=C3C=CC=C2)=C3C(OC)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazomycin A
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO2/c1-9-10(2)15(18-3)16(19-4)13-11-7-5-6-8-12(11)17-14(9)13/h5-8,17H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1259