Learn More
Carbazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11996591 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10469780 5 g Frasco de vidrio 5 g
10050620 25 g Frasco de plástico 25 g
10479780 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11996591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108260010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-74-8
Fórmula molecular C12H9N
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00004960
Clave InChI UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
Nombre IUPAC 9H-carbazol
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazole
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 240.0°C to 246.0°C
Color De beige-marrón o beige amarillento
Punto de ebullición 355.0°C
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 20,433
Índice Merck 15,1791
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid- soluble in h2so4,1g/3mL quinoline- 1g/6mL pyridine- 1g/35mL ether,1g/9mL acetone- 1g/120mL benzene,1g/135mL abs. alcohol- slightly soluble in,petroleum ether and
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino, copos o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.