Learn More
Carbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344569 50 g 50 g
11490303 100 g 100 g
11400313 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11448.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
Carbazole and its derivatives are widely used as an intermediate in synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, pigments and other organic compounds. carbazole is also used in luminescence chemistry as a photosensitizing and additional charge transport material. Carbazole structure is a motif in pharmaceuticals such as carvedilol used to treat high blood pressure and to prevent cardiac arrhythmias and angina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbazol y sus derivados se utilizan comúnmente como intermedio en la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes, pigmentos y otros compuestos orgánicos. el carbazol también se utiliza en la química de luminiscencia como material fotosensible y de transporte de carga adicional. La estructura del carbazol es un motivo en productos farmacéuticos como el carvedilol usado para tratar la presión arterial alta y para prevenir arritmias cardíacas y angina de pecho.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Estable en condiciones ordinarias. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-74-8
Fórmula molecular C12H9N
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00004960
Clave InChI UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
Nombre IUPAC 9H-carbazol
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazole
Punto de fusión 240°C to 246°C
Densidad 1.15
Punto de ebullición 354°C to 356°C
Temperatura de inflamación 220°C (428°F)
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Beilstein 3956
Índice Merck 14,1790
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbazole