Learn More
Carbazochrome sodium sulfonate, MedChemExpress
Código de producto. 16478336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478336 100 mg 100 miligramos
16434377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0491A
MedChemExpress Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) is a capillary stabiliser and used for the research of haemorrhage. Carbazochrome sodium sulfonate is an antihemorrhagic agent.
Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) is a capillary stabiliser and used for the research of haemorrhage. Carbazochrome sodium sulfonate is an antihemorrhagic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazochrome sodium sulfonate
CAS 51460-26-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11N4NaO5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo AC-17
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (152.05 mM)
SMILES O=S(C(CC1=C/C2=N/NC(N)=O)N(C)C1=CC2=O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 322.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.27
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation