Learn More
Carbazocromo sulfonato sódico hidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbazochrome Sodium Sulfonate Hydrate |
| CAS | 51460-26-5 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N4 O5 S . Na . 3 H2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-[2-(Aminocarbonyl)hydrazinylidene]-2,3,5,6-tetrahydro-1-methyl-6-oxo-1H-indole-2-Sulfonic Acid Sodium Salt Hydrate, Adenaron Hydrate, Adona Hydrate, Adrenochrome sulfonate Ac 17 Hydrate, Carbazon Hydrate, Donaseven Hydrate, Emex Hydrate, Odanon Hydrate, Tazin Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N4O5S.Na.3H2O/c1-14-7-4-8(15)6(12-13-10(11)16)2-5(7)3-9(14)20(17,18)19;;;;/h2,4,9H,3H2,1H3,(H3,11,13,16)(H,17,18,19);;3*1H2/q;+1;;;/p-1/b12-6+;;;; |
| SMILES | O.O.O.[Na+].CN1C(CC2=C\C(=N/NC(=O)N)\C(=O)C=C12)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(5E)-5-(carbamoilhidrazinilideno)-1-metil-6-oxo-2,3-dihidroindol-2-sulfonato;trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 376.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.0665 |