Learn More
Carbazeran (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbazeran |
| CAS | 70724-25-3 |
| Fórmula molecular | C18 H24 N4 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-ethyl-, 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester, Carbamic acid, ethyl-, 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester (9CI), 1-(6,7-Dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl ethylcarbamate, Carbazeran, UK 31557 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N4O4/c1-4-19-18(23)26-13-5-7-22(8-6-13)17-14-10-16(25-3)15(24-2)9-12(14)11-20-21-17/h9-11,13H,4-8H2,1-3H3,(H,19,23) |
| SMILES | CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nncc3cc(OC)c(OC)cc23 |
| Nombre IUPAC | N-etilcarbamato de [1-(6,7-dimetoxiftalazin-1-il)piperidin-4-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 360.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1798 |