Learn More
Carbasalato de Calcio, TRC
Código de producto. 30362027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362027 500 mg 500 miligramos
30355764 1 g 1 g
30354834 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC176820500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5749-67-7
Fórmula molecular 2(C9H7O4) . CH4N2O . Ca
Peso molecular (g/mol) 458.4
Sinónimo Calpirinsan, Calcium acetyl salicylate carbamide, Iromin, Omegin, Solupsan, SoluspanUrea calcium acetylsalicylate, Ursinus, Salicylic acid acetate, calcium salt, compd. with urea, Acetylsalicylic acid calcium salt complex with urea
Nombre IUPAC calcio; 2-acetiloxibenzoato; urea
SMILES [Ca+2].CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)[O-].CC(=O)Oc2ccccc2C(=O)[O-].NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbasalate Calcium
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H8O4.CH4N2O.Ca/c2*1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12;2-1(3)4;/h2*2-5H,1H3,(H,11,12);(H4,2,3,4);/q;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.0638