Learn More
Carbasalate calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16487326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487326 100 mg 100 miligramos
16453387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17476
MedChemExpress Carbasalate calcium is an anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic agent.
Carbasalate calcium is an anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbasalate calcium
CAS 5749-67-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7O4.CH4N2O.1/2Ca
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (385.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([O-])C1=CC=CC=C1OC(C)=O.NC(N)=O.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 259.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation