Learn More
Carbaril, TRC
Código de producto. 30367163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30367163 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30367163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175895250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbaryl
CAS 63-25-2
Fórmula molecular C12 H11 N O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Naphthalenol, methylcarbamate (9CI), Carbamic acid, methyl-, 1-naphthyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Naphthol N-methylcarbamate, 1-Naphthyl N-methylcarbamate, 1-Naphthyl methylcarbamate, Adios, Agrex S, Arilat, Arilate, Arylam, Atoxan, Bugmaster, Caprolin, Carbaril, Carbaryl, Carbaryl 4L, Carbatox, Carbatox 60, Carbatox 75, Carbavur, Carbomate, Carvin, Carylderm, Clean Crop Sevin 5 Bait, Clinicide, Compound 7744, Denapon, Derbac, Dicarbam, Dicarbam 50, Dyna-carbyl, ENT 23969, Experimental Insecticide 7744, Garden Tech Sevin Concentrate Bug Killer, Garden Tech Sevin Lawn Insect Granules, Garden Tech Sevin Lawn Insecticide, Germain's, Hexavin, Karbatox, Karbatox 75, Karbatox zawiesinowy, Karbosep, Laivin, Laivin 85, Menaphtam, Monsur, Mugan, Murvin, NAC, NAC (insecticide), NMC 50, NSC 27311, OMS 29, Oltitox, Panam, Pomex, Prosevor, Prosevor 85, Ravyon, SA 50 Mole Cricket Bait, Sanol 50, Savite, Seffein, Sevimol, Sevin, Sevin 4, Sevin 4L, Sevin 50WP, Sevin 75, Sevin S 50, Sevin XLR, Sevin XLR plus, Sevin bait, Sevin-4-Oil, Sevnol, Sewin, Slam, Suvamil, Suvamil 50, Suvavil L, Thinsec, UC 7744, Union Carbide 7744, Vetox, Vetox 85, Vioxan, XLR-Plus, α-Naphthalenyl methylcarbamate, α-Naphthyl methylcarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14)
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de naftalen-1-ilo
Peso molecular (g/mol) 201.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.079