Learn More
Carbarilo, Fluka™
Código de producto. 16272852 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16272852 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16272852
Marca: Honeywell-Fluka R1621100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbaryl
Envase Frasco de vidrio
CAS 63-25-2
Color Incolora
Punto de fusión 142°C
Punto de ebullición 210°C
Sinónimo 1-Naphthyl-N-methylcarbamate
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 201.22
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico