Learn More
Carbaril, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbaryl |
| CAS | 63-25-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbaryl |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-Naphthalenol, methylcarbamate (9CI), Carbamic acid, methyl-, 1-naphthyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Naphthol N-methylcarbamate, 1-Naphthyl N-methylcarbamate, 1-Naphthyl methylcarbamate, Adios, Agrex S, Arilat, Arilate, Arylam, Atoxan, Caprolin, Carbaril, Carbaryl, Carbaryl 4L, Carbatox, Carbatox 60, Carbatox 75, Carbavur, Carbomate, Carvin, Carylderm, Clean Crop Sevin 5 Bait, Clinicide, Compound 7744, Denapon, Derbac, Dicarbam, Dicarbam 50, Dyna-carbyl, ENT 23969, Experimental Insecticide 7744, Garden Tech Sevin Concentrate Bug Killer, Garden Tech Sevin Lawn Insect Granules, Garden Tech Sevin Lawn Insecticide, Germain's, Hexavin, Karbatox, Karbatox 75, Karbatox zawiesinowy, Karbosep, Laivin, Laivin 85, Menaphtam, Monsur, Mugan, Murvin, NAC, NAC (insecticide), NMC 50, NSC 27311, OMS 29, Oltitox, Panam, Pomex, Prosevor, Prosevor 85, Ravyon, SA 50 Mole Cricket Bait, Sanol 50, Savite, Seffein, Sevimol, Sevin, Sevin 4, Sevin 4L, Sevin 50WP, Sevin 75, Sevin S 50, Sevin XLR, Sevin XLR plus, Sevin bait, Sevin-4-Oil, Sevnol, Sewin, Slam, Suvamil, Suvamil 50, Suvavil L, Thinsec, UC 7744, Union Carbide 7744, Vetox, Vetox 85, Vioxan, XLR-Plus, α-Naphthalenyl methylcarbamate, α-Naphthyl methylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CNC(=O)Oc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de naftalen-1-ilo |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?