Learn More
Carbaril-d7, TRC
Código de producto. 30349563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30349563 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30349563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17589710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbaryl-d7
CAS 362049-56-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H7 H4 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol, methylcarbamate (9CI), 1-Naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7 N-methylcarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14)/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OC(=O)NC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-1-il) N-metilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 208.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1229
Porcentaje de pureza >95