Learn More
Carbaril& Mezcla de carbofurano 568 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbaryl∣Carbofuran |
| CAS | 63-25-2, 1563-66-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbaryl∣Carbofuran |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Carbaryl 1000 μg/mL∣Carbofuran 1000 μg/mL |