Learn More
Cloruro de carbamilcolina, TRC
Código de producto. 30354376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354376 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30354376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1759701G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbachol
CAS 51-83-2
Fórmula molecular C6 H15 N2 O2 . Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbachol, 2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Choline, chloride, carbamate (6CI,8CI), Ethanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Carbamoyloxyethyl)trimethylammonium chloride, (2-Hydroxyethyl)trimethyl ammonium chloride carbamate, Carbachol chloride, Carbacholin, Carbacholine, Carbacholine chloride, Carbacolina, Carbaminocholine chloride, Carbaminoylcholine chloride, Carbamiotin, Carbamoylcholine chloride, Carbamoylcholine-hydrochloride, Carbamylcholine chloride, Carbastat Intraocular, Carbochol, Carbocholin, Carbocholine, Carbyl, Carcholin, Choline carbamate chloride, Coletyl, Doryl, Doryl (pharmaceutical), Isopto Carbachol, Jestryl, Lentin, Miostat, Moryl, Vasoperif, Ethanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), gamma-Carbamoyl choline chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)N
Nombre IUPAC 2-carbamoiloxietil(trimetil)azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 182.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0822