Learn More
Cloruro de carbamilcolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbamylcholine chloride |
| Punto de fusión | 200°C to 204°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl |
| Índice Merck | 15,1781 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.65 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Carbamylcholine chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.