Learn More
Éster carbamil bencílico, TRC
Código de producto. 30367657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367657 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30367657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC176035100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamyl Benzyl Ester
CAS 621-84-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 100 g
Sinónimo Carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Aminoformate, Benzyl Carbamate, NSC 25317, O-Benzylcarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC carbamato bencilo
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633