Learn More
Éster carbamil bencílico, TRC
Product Code. 30350144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30350144 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30350144 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC17603550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbamyl Benzyl Ester
CAS 621-84-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 50 g
Sinónimo Carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Aminoformate, Benzyl Carbamate, NSC 25317, O-Benzylcarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC carbamato bencilo
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.