Learn More
Ácido (carbamoilamino)(difenil)acético, Mikromol™
Descripción
Ácido (carbamoilamino)(difenil)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid |
| CAS | 6802-95-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H14 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenytoin Imp. E (EP), Phenytoin Sodium Imp. E (EP), Phenytoin USP Related Compound B, Phenytoin USP RC B, (Carbamoylamino)-(diphenyl)acetic Acid, Phenytoin Related Compound B, Phenytoin Impurity E, Phenytoin Sodium Impurity E, Phenytoin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20) |
| SMILES | O=C(O)C(NC(=O)N)(C=1C=CC=CC1)C=2C=CC=CC2 |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2-difenil-2-ureidoacético |
| Mostrar más |