Learn More
Carbamoil-guanidina Amidino Urea, TRC
Código de producto. 30137773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137773 10 g 10 g
30010680 1 g 1 g
30004799 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17587310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-72-7
Fórmula molecular C2 H6 N4 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 138.56
Sinónimo Urea, N-(aminoiminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Urea, (aminoiminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), Urea, amidino-, hydrochloride (7CI), Urea, amidino-, monohydrochloride (8CI), Guanylurea hydrochloride
Nombre IUPAC carbamimidoylurea; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamoyl-guanidine Amidino Urea Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N4O.ClH/c3-1(4)6-2(5)7;/h(H6,3,4,5,6,7);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0308