Learn More
Carbamoil-2,2,5,5-tetrametilo-3-pirrolina-1-iloxi, radical libre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385079 5 g 5 g
11375079 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17381.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3229-73-0 | C9H16N2O2 | 184.24 g/mol
It is employed as a highly reactive spin-label.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como marcador de espín altamente reactiva.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo, diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3229-73-0
Fórmula molecular C9H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00005341
Clave InChI GMXOTWPDUBXCMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxamide
Nombre IUPAC 1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMILES CC1(C)C=C(C(N)=O)C(C)(C)N1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 198°C to 200°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4138020
Información de solubilidad Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.23
Porcentaje de pureza 99%