Learn More
Éster propílico del ácido carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Propylcarbamate |
| CAS | 627-12-3 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, propyl ester, Propyl carbamate, NSC 4855, n-Propyl carbamate, n-Propylcarbamate, Carbamic acid propyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | CCCOC(=O)N |
| Nombre IUPAC | carbamato de propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |