Learn More
Carbamezepina-D10, TRC
Product Code. 30349295
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
1 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
30349295 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30349295 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC1758511MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbamazepine-D10
CAS 132183-78-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H10 H2 N2 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Carbamazepine-D10, 5H-Dibenz[b,f]azepine-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11-d10-5-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]C1=C([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c13
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 246.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1577
Porcentaje de pureza >95