Learn More
Carbamazepina, TRC
Código de producto. 30137434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137434 25 g 25 g
17963135 1 g 1 g
17945105 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17584025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-46-4
Fórmula molecular C15 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 236.27
Sinónimo 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbamazepine, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Equetro, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil
Nombre IUPAC benzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.095
Porcentaje de pureza >95%