Learn More
Carbamazepina, Mikromol™
Código de producto. 17933706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933706 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17933706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0076.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carbamacepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine
CAS 298-46-4
Nombres de analitos o componentes Carbamazepine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H12 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC benzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 236.27
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236,095 g/mol