Learn More
Carbamazepine, MedChemExpress
Código de producto. 16482066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482066 500 mg 500 miligramos
16478186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0246
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
MedChemExpress Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine
Forma física Powder
CAS 298-46-4
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CBZ NSC 169864
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (423.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C31)N
Peso molecular (g/mol) 236.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 99.75%