Learn More
Carbamazepina, Lipomed
Código de producto. 30461580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461580 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30461580 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCBM1732100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Carbamacepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine
CAS 298-46-4
Nombres de analitos o componentes Carbamazepine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H12 N2 O
Sinónimo 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC benzo[b][1 ]benzazepina-11-carboxamida
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 236.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236,095 g/mol