Learn More
Carbamazepina EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 30461341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461341 4 x 25 mg 100 miligramos
30049284 100 mg 100 miligramos
30050567 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461341 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0076.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carbamazepina EP Impureza G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide (10-Bromocarbamazepine)
CAS 59690-97-0
Nombres de analitos o componentes 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide (10-Bromocarbamazepine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Br N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. G (EP), 10-Bromocarbamazepine, Carbamazepine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11BrN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=C(Br)c3ccccc13
Nombre IUPAC 5-bromobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 315.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0055 g/mol