Learn More
Carbamazepina EP Impureza G, Mikromol™
Descripción
Carbamazepina EP Impureza G
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide (10-Bromocarbamazepine) |
| CAS | 59690-97-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide (10-Bromocarbamazepine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H11 Br N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. G (EP), 10-Bromocarbamazepine, Carbamazepine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11BrN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19) |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2C=C(Br)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 5-bromobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida |
| Mostrar más |