Learn More
Carbamazepina EP Impureza C, Mikromol™
Product Code. 30051133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30051133 25 mg 25 miligramos
30049347 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30051133 Supplier Mikromol Supplier No. MM0076.120025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carbamazepina EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea (N-Carbamoylcarbamazepine)
CAS 1219170-51-0
Nombres de analitos o componentes (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea (N-Carbamoylcarbamazepine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Carbamazepine Imp. C (EP), (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea, N-Carbamoylcarbamazepine, Carbamazepine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N3O2/c17-15(20)18-16(21)19-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)19/h1-10H,(H3,17,18,20,21)
SMILES NC(=O)NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC N-carbamoilbenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 279.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1008 g/mol