Learn More
Carbamazepina-D10, TRC
Código de producto. 30360732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30360732 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30360732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1758512.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine-D10
CAS 132183-78-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H10 H2 N2 O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Carbamazepine-D10, 5H-Dibenz[b,f]azepine-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11-d10-5-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]C1=C([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c13
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 246.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1577
Porcentaje de pureza >95