Learn More
Carbamazepine, 98%, Thermo Scientific™
102.65€ - 347.00€
| CAS | 298-46-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C15H12N2O |
| Peso molecular (g/mol) | 236.27 |
| Número MDL | MFCD00005073 |
| Clave InChI | FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston |
| PubChem CID | 2554 |
| ChEBI | CHEBI:3387 |
| Nombre IUPAC | 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide |
| SMILES | NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15434929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62590.14 |
25g |
114.00€ 102.65€ / 25 g Ahorro 11.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15444929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62590.22 |
100g |
347.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in ethanol, acetone, propylene glycol, chloroform, dimethyl sulfoxide, methanol, dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
| 298-46-4 | |
| 236.27 | |
| FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N | |
| 2554 | |
| 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide |
| C15H12N2O | |
| MFCD00005073 | |
| carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston | |
| CHEBI:3387 | |
| NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 |
Especificaciones
| Carbamazepine | |
| C15H12N2O | |
| 14,1781 | |
| Soluble in ethanol,acetone,propylene glycol,chloroform,dimethyl sulfoxide,methanol,dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water. | |
| NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 | |
| 236.27 | |
| CHEBI:3387 | |
| 98% |
| 298-46-4 | |
| MFCD00005073 | |
| carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston | |
| FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide | |
| 2554 | |
| 236.27 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 206-062-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HN8225000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold