Learn More
Carbamazepine, 98%
Código de producto. 15444929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444929 100 g 100 g
15434929 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62590.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 298-46-4 | C15H12N2O | 236.27 g/mol
Carbamazepine is used as cytochrome P450 3A4 inducing anti-epileptic drug and ligand for the GABA-A receptor benzodiazepine modulatory site. Carbamazepine is typically used for the treatment of seizure disorders and neuropathic pain. It is associated with other medications and used to treat schizophrenia as well as a second line agent in bipolar disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone, propylene glycol, chloroform, dimethyl sulfoxide, methanol, dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-46-4
Fórmula molecular C15H12N2O
Peso molecular (g/mol) 236.27
Número MDL MFCD00005073
Clave InChI FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
Nombre IUPAC 2-azatriciclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaeno-2-carboxamida
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine
Punto de fusión 189°C to 192°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,1781
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,propylene glycol,chloroform,dimethyl sulfoxide,methanol,dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbamazepine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbamazepine