Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbamacepina, 98 %
Código de producto. 10327671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10327671 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607754 1 g Frasco de vidrio 1 g
10337671 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10327671 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 344360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    87.65€ / 5 g
    Ahorro 15.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Carbamazepine (Carbamazepen), CAS # 298-46-4, is an aromatic ring of the dibenzoazepine class that acts as a sodium channel blocker.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La carbamazepina es un anillo aromático de la clase de la dibenzoacepina que actúa como un bloqueador de canales de sodio
  • Es un fármaco similar a un antidepresivo tricíclico que reduce la potenciación post-tetánica
Aplicaciones
  • La carbamazepina se puede utilizar como bloqueador de canales de sodio y como agonista de transportador de glutamato para reducir la actividad neuronal y producir efectos inhibitorios en el cerebro
  • La carbamazepina es útil en la investigación del dolor, la epilepsia y la depresión maníaca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-46-4
Fórmula molecular C15H12N2O
Peso molecular (g/mol) 236.27
Número MDL MFCD00005073
Clave InChI FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 189°C to 192°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1783
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,propylene glycol,dmf,slightly soluble in ethanol,glacial acetic acid
Nombre IUPAC 2-azatriciclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaeno-2-carboxamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbamazepine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.