Learn More
Carbamazepina 10,11-Epóxido, TRC
Código de producto. 17974075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974075 50 mg 50 miligramos
17930385 10 mg 10 miligramos
17965035 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17585050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36507-30-9
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 252.27
Sinónimo Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
Nombre IUPAC 1a,10b-Dihidro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepina-6-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine-10,11-epoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0899
Porcentaje de pureza >95%