Learn More
Carbamazepina 10,11-epóxido, Mikromol™
Código de producto. 17932456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932456 100 mg 100 miligramos
17923046 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0076.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carbamazepina 10,11-epóxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Nombres de analitos o componentes Carbamazepine-10,11-epoxide
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Nombre IUPAC 1a,10b-Dihidro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepina-6-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 252.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,0899 g/mol