Learn More
Carbamazepina 10,11-epóxido-d2 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbamazepine 10,11-Epoxide-d2 |
| CAS | 1185025-41-5 |
| Fórmula molecular | C15H10D2N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1a,10b-Dihdyro-6H-dibenzo[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide-d2, 10,11-Dihydro-10,11-epoxycarbamazepine-d2, 10,11-Epoxycarbamazepine-d2, Carbamazepine-d2 10,11-Oxide, GP 49-023-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)/i13D,14D |
| SMILES | [2H]C12C([2H])(O2)C3=C(C=CC=C3)N(C(N)=O)C4=C1C=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dideuterio-3-oxa-11-azatetraciclo[10.4.0.02,4.05,10]hexadeca-1(16),5,7,9,12,14-hexaeno-11-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 254.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1024 |