Learn More
Carbamazepina-10,11-epóxido-d10 (anillos-d10), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbamazepine 10,11-epoxide ring-d10 |
| CAS | 1219804-16-6 |
| Fórmula molecular | C15 D10 H2 N2 O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Carbamazepine-10,11-epoxide-d10, Carbamazepine 10,11-epoxide D10: 1 A,10 b-Dihydro-6 H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide-1 A,2,3,4,5,7,8,9,10.10 b-d10, 10,11-Dihydro-10,11-epoxycarbamazepine-d10, 10,11-Dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide-d10 10,11-epoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14 H,(H2,16,18)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(N(C(=O)N)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3C4([2 H])OC24[2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,6,7,8,9,13,14,15,16-decadeuterio-3-oxa-11-azatetraciclo[10.4.0.0 ^{2,4}0.0 ^{5,10}]hexadeca-1(12),5(10),6,8,13,15-hexaeno-11-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 262.3296 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1526 g/mol |
| Mostrar más |