Learn More
Carbamazepina 10,11-epóxido 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326498 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326498 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10968550AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Nombres de analitos o componentes Carbamazepine-10,11-epoxide
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Nombre IUPAC 1a,10b-Dihidro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepina-6-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 252.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,0899 g/mol