Learn More
Carbamazepina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Description
Carbamazepina 1,0 mg/ml en metanol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Carbamazepine |
| CAS | 298-46-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbamazepine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H12 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10 H,(H2,16,18) |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | benzo[b][1 ]benzazepina-11-carboxamida |
| Show More |