Learn More
Mezcla de plaguicidas de carbamato 638 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323282 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323282 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000638ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthol∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur
CAS 90-15-3, 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 63-25-2, 1563-66-2
Nombres de analitos o componentes 1-Naphthol∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Naphthol 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL