Learn More
Mezcla de pesticidas de carbamato 673 79 μg/mL (100 mg/kg) en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313965 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313965 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000673ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
CAS 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 2032-59-9, 63-25-2, 1563-66-2
Nombres de analitos o componentes Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aldicarb 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 79 μg/mL∣Aminocarb 79 μg/mL∣Carbaryl 79 μg/mL∣Carbofuran 79 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 79 μg/mL∣Fenobucarb 79 μg/mL∣Indoxacarb 79 μg/mL∣Isoprocarb 79 μg/mL∣Methiocarb 79 μg/mL∣Methomyl 79 μg/mL∣Metolcarb 79 μg/mL∣Pirimicarb 79 μg/mL∣Propoxur 79 μg/mL