Learn More
Carbamat Noroximorfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbamat Noroxymorphone |
| CAS | 144265-46-3 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxo-morphinan-17-carboxylic acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO6/c1-2-25-17(23)20-8-7-18-14-10-3-4-11(21)15(14)26-16(18)12(22)5-6-19(18,24)13(20)9-10/h3-4,13,16,21,24H,2,5-9H2,1H3/t13-,16+,18+,19-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35 |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroxi-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 359.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.1369 |